Ohutkerroskromatografia
Ohutkerroskromatografia
Ohutkerroskromatografiasta (TLC) ja korkean erotuskyvyn ohutkerroskromatografiasta (HPTLC) käytetään usein nimitystä tasokromatografia. Tämä moderni ja samalla klassinen erotustekniikka on yleisesti käytössä maailmanlaajuisesti. Menetelmän ominaisuuksia ovat joustavuus, luotettavuus ja kustannustehokkuus.
 Ohutkerroskromatografian edut:
  • äärimmäinen joustavuus
  • halpa erottelumenetelmä, joka ei vaadi monimutkaisia laitteita (vain TLC-välineet)
  • useita näytteitä (jopa 72) ajettavissa samanaikaisesti samanlaisissa olosuhteissa
  • kaikkien näytteiden ja näytekomponenttien verrattoman selkeä, samanaikainen visuaalinen tarkastelu 
  • yksinkertainen näytteen valmistelu, koska kiinteää faasia tarvitaan vain kerran.