Kjeldahl
Kjeldahl
Kjeldahl-typpimäärityksiä tehdään eri ruoka-aineille. Kjeldahl-menetelmä voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: hajotus, tislaus ja titraus.
1. Hajotus: tapahtuu keittämällä homogeenistä näytettä konsentroidussa rikkihapossa. Lopputulos on ammoniumsulfaattiliuos.
2. Tislaus: hajotustuotteeseen lisätään ylimäärin emästä, mikä muuntaa ammoniumsuolan ammoniakiksi.
3. Titraus: näytteen sisältämän typen määrä voidaan laskea vastaanottoliuoksen ammoniakin kvantifioidusta määrästä. Ammoniakki kerätään joko tarkasti mitatulla standardoidulla happoliuoksen (takaisintitraus) tai boorihappoliuoksen (suoratitraus) ylimäärällä.