Näytteiden esikäsittely
Näytteiden esikäsittely
Tarkkojen tulosten saaminen on erittäin tärkeää. VWR:llä on monipuolinen valikoima tuotteita sekoitus- ja jauhatusjärjestelmistä automaattisiin hajotus- ja tislausjärjestelmiin.
  • Hajotusyksiköitä käytetään typen, COD:n ja metallijäämien määritykseen vedestä virallisten menetelmien mukaan
  • Tislausjärjestelmiä käytetään typen, fenolin, kokonaissyanidin, alkoholin, ammoniakin, säilöntäaineiden ja rikkidioksidin määritykseen
  • Uuttolaitteilla on monia sovelluksia, kuten torjunta-aineiden, PCB-yhdisteiden, dioksiinien, fenolien, halogenidien, öljyn ja rasvojen määritys.