Pakastimet ja jääkaapit laboratoriokäyttöön, UUTUUS
Pakastimet ja jääkaapit laboratoriokäyttöön, UUTUUS
VWR:n tarjoamat laboratoriojääkaapit ja -pakastimet ovat turvallisia, luotettavia ja energiaa säästäviä.
Laboratoriojääkaapeissa ja -pakastimissa voi turvallisesti ja luotettavasti säilyttää haihtuvia tai herkästi syttyviä aineita, reagensseja, kemikaaleja, myrkkyjä tai näytteitä. Laitteiden kipinätön sisätila vähentää sisäisten räjähdysten vaaraa.
Jääkaappia tai pakastinta ostettaessa on otettava huomioon paitsi laitteen koko ja tuleva sijainti, myös hyllyjen lukumäärä, oven malli (ja avautumisen suunta) sekä hälytysäänet. VWR tarjoaa kaikenkokoisia ja -lämpötilaisia jääkaappeja ja pakastimia ja niihin liittyviä kulutustuotteita sekä kaikilta suurimmilta valmistajilta että VWR Collection -valikoimasta.