Histologia
VWR can provide you with reagents and apparatus to prepare, preserve and process tissues, cut and stain sections. There are many different techniques for the preparation of tissues and many methods of examination. Most involve the preparation of sections that are examined by various types of microscopy, but no single method of examination and certainly no single staining technique, will display all the cells of the tissue equally well. It is possible to demonstrate morphology by dye staining, functional characteristics by histochemical, immunological or molecular methods and ultra structure by electron microscopy, all from the same specimen. A feature of stained sections and tissue embedded in paraffin blocks is their permanence and most histology laboratories will preserve blocks and slide preparations for long periods of time.
Histologia
VWR:n valikoimissa on reagensseja ja laitteita kudosten preparointiin, säilöntään ja käsittelyyn sekä leikkeiden valmistamiseen ja värjäämiseen.
Kudosten preparointiin käytetään monia eri tekniikkoja ja  tutkimusmenetelmiä. Useimpiin näistä liittyy erityyppisillä mikroskoopeilla tutkittavien leikkeiden preparointi, mutta mikään yksittäinen tutkimusmenetelmä eikä taatusti mikään yksittäinen värjäystekniikka tuo kaikkia kudoksen soluja esiin yhtä hyvin. Morfologia on mahdollista havainnollistaa värjäämällä, toiminnalliset ominaisuudet histokemiallisilla, immunologisilla tai molekyylisillä menetelmillä ja ultrarakenne elektronimikroskopialla, kaikki samasta näytteestä. Parafiinilohkoihin valetut, värjätyt leikkeet ja kudokset säilyvät erittäin hyvin ja useimmat histologiset laboratoriot säilyttävät lohkoja ja aluslasipreparaatteja pitkiäkin aikoja.
Katso lisätietoja aluslaseista, peitinlaseista, mikroskoopeista yms. välineistä mikroskopiaa käsittelevästä osasta.