Merck- ja Merck Millipore -tuotteet lääketeollisuuteen
Lichrosolv®- ja EMSURE®-liuottimet, -hapot, -suolat, Chromolith®-kromatografiakolonnit ja MAS-100 NT® -ilmanäytteenottimet lääketeollisuuden käyttötarkoituksiin.
Merck- ja Merck Millipore -tuotteet lääketeollisuuteen
Pidätkö Merckin kemikaaleista mutta et löydä sopivaa tuotetta omaan lääketeolliseen käyttötarkoitukseesi? Etsintä on nyt ohi!
Merck on lanseerannut lääketeollisuuden kampanjan, jossa esitellään ratkaisuja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
Valikoimissa on esimerkiksi tunnettu asetonitriili 1.00030.2500 sekä Merck Millipore Milli Q -järjestelmät laboratorioveden puhdistukseen. Tutustu esimerkiksi liuottimiin, happoihin, emäksiin, ICP-standardeihin ja vesijärjestelmiin
Kaikki mitä tarvitset muun muassa kromatografiaan, ilmanäytteenottoon, ympäristöanalyyseihin, laadunvalvontaan, näytteiden valmisteluun, vedenlaadun määritykseen ja aineosa-analyysiin.
Tutkimus ja tuotekehitys
Alkuun
Chromolith® WP300 -kolonnit biotieteisiin
Uudet Chromolith® WP300 -kolonnit on suunniteltu varta vasten biotieteiden tarpeisiin. 300 A:n yhtenäisissä Wide pore (WP) -kolonneissa on yksi, erittäin puhtaasta huokoisesta silikasta valmistettu sauva, joka yhdistetään C18,C8- ja C4-kolonneihin. Preparatiivisten kolonnien edut proteiineille:
  • Korkea saanto ja biomolekyylien erikoisselektiivisyys
  • Erittäin nopea erottelu mahdollista
  • Kolonnin käyttöikä on huomattavasti aiempaa pitempi
  • Kolonnin tukkeutumisen riski on vähäinen
  • Näytteiden tehokas käsittely ja pitkäkestoiset kolonnit tuovat kustannussäästöjä
Tutustu Chromolith® WP300 -tuotteisiin
Chromolith®HR-kolonnit, suuri erottelutarkkuus
Chromolith®-kolonnit ovat ainutlaatuisia tuotteita kromatografiassa. Niissä on yksi erittäin puhtaasta yhtenäisestä silikasta valmistettu varsi. Ainutlaatuinen kahdenlaisia huokosia sisältävä rakenne tehostaa kromatografian erottelunopeutta ja kolonnin vastapainetta.
Tutustu Chromolith® HR -tuotteisiin
LiChrosolv®-liuottimet
LiChrosolv®-liuottimet soveltuvat toistettavaan erotteluun.
LiChrosolv®-liuottimien edut:
  • Soveltuvia menetelmiä ovat todistetusti UV, fluoresenssi, massadetektio sekä UHPLC
  • Optimaalinen huipun perusviivan erottelu
  • Erinomainen erottelukyky ja herkkyys
  • Häiriötön perusviiva parantaa toistettavuutta
  • Saat käyttöösi esimerkiksi hypergrade-asetonitriilin (MERC1.00029.2500) ominaisuustiedot ja analyysitodistuksen
Tutustu Lichrosolv®-liuottimiin
Liuottimet kaasukromatografiaan ja LC-MS:ään
Jotta lääkeaineiden jäännösliuottimia voi analysoida tarkasti headspace-kaasukromatografialla, orgaanisella jäämäanalyysilla ja LC-MS-pohjaisilla menetelmillä, liuottimien on oltava erittäin puhtaita. Määriteltyjä jäännösliuottimia saa olla vain erittäin vähän.
Merck on kehittänyt juuri tähän tarkoitukseen sopivia tuotevalikoimia. Saat kaikki tuotteet näkyviin valikoimaa napsauttamalla.
HPLC/UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Muut Lichrosolv®, gradienttilaatu, ja Lichrosolv®, isokraattinen
GC GC-MS Suprasolv® GC-MS / Unisolv®
Muut Suprasolv®/ Unisolv®
Laadunvalvonta
Alkuun
MAS-100 NT® -ilmanäytteenottimet
Mikrobiologinen MAS-100 NT® -ilmanäytteenotin on kannettava, kriittisiin ympäristöihin tarkoitettu laite. Pienikokoisella mutta monipuolisella näytteenottimella tarkkailet ilman mikrobipitoisuutta laadukkaasti. Laitteen edut:
  • Erittäin helppo käsitellä
  • Laitteisto ja ohjelmisto on kehitetty GAMP 4 -käytäntöjen mukaisesti
  • Virtausanturi mittaa virtausnopeutta ja pitää sen tasolla 100 SLPM ± 2,5 %
  • Validoitu seuraavan standardin mukaisesti: EN ISO 14698 Part 1 Annex B
  • 300 x 0,6 mm:n näytteenottopää täyttää kaikki d50-vaatimukset
Tutustu Merck-ilmanäytteenottimiinPyydä MAS 100 -esittelyä
Käyttövalmiit Envirocheck®-maljat
Käyttövalmiit Envirocheck®-maljat on kolmoispakattu ja gammasteriloitu. Niitä voi säilyttää huoneenlämmössä. Myynnissä halkaisijat 55 ja 90 mm. Tarkoitettu MAS-100 NT® -ilmanäytteenottimiin.
Edut:
  • Säilytyslämpötila +15...+25 °C
  • Gammasteriloitu, kolmoispakattu
  • Vetyperoksidia läpäisemätön sisäpussi
  • 4 neutralointiainetta
  • Säilyy jopa 9 kuukautta
Tutustu Envirocheck®-tuotteisiin
EMSURE®-hapot, -suolat ja -liuottimet
EMSURE®-happojen, -suolojen ja -liuottimien edut:
  • Aina tarkat ja luotettavat
  • Helppokäyttöiset ja turvalliset
  • Viranomaissäädösten mukaiset (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)
Niistä on testattu jopa 70 parametria Merckin tarkasti valvotussa laadunvalvontalaboratoriossa Saksan Darmstadtissa.
Saat käyttöösi esimerkiksi etikkahapon ja Euroopan farmakopean mukaisenanalyysireagenssin
1.00063.1000 tarkemmat tiedot.
Tiedoissa mainitaan yli 50 parametria, mikä ylittää huomattavasti
Euroopan farmakopean vaatimukset
Tutustu EMSURE®-tuotteisiin
Aquastar™ – luotettavaan vesimääritykseen
Aquastar™ Karl Fischer -reagensseilla ja -standardeilla määrität vesipitoisuuden luotettavasti. Karl Fischer -titraus on tarkin ja nopein tapa vesipitoisuuden määrittämiseen aina 100 prosenttiin asti 10 ppm:n tarkkuudella.
Aquastar™-standardit soveltuvat titrausmäärityksiin ja laitetarkastuksiin. Ne täyttävät DIN EN ISO / IEC 17025 -akkreditointien vaatimukset.
Saat sovellusohjeita tai menetelmäkehitysesittelyn ottamalla yhteyden paikalliseen VWR:n asiantuntijaan.
Tutustu AquastarTM-tuotteisiin
Moniaineiset Certipur® ICP -standardiliuokset
Kaikki Merckin ICP Certipur® -standardit ovat standardien ISO 17025 ja ISO guide 34 vaatimusten mukaisia.Nämä moniaineiset standardit ovat primaareja standardeja, joiden mukana toimitetaan kattava analyysitodistus.
Tutustu ICP Certipur® -tuotteisiin
Ympäristö
Alkuun
Tutustu Spectroquant®-spektrofotometreihin
Tuotanto
Alkuun
Laadukas TSB
Merckin tryptinen soijaliemi (TSB) on testatusti steriiliä ja mykoplasmatonta. Se toimitetaan tehokkaasti toimivina rakeina kolmoispakattuna eli käyttövalmiina puhdastiloihin.
TSB-tuotteet ovat seuraavat:
Tryptinen soijaliemi, ei-eläinperäinen, säteilytetty, kolmoispakattu, 5 kg
Tryptinen soijaliemi, säteilytetty, kolmoispakattu, 5kg
MSYNTH®plus orgaaniseen synteesiin
MSYNTH®plus-tuotteet on tarkoitettu orgaaniseen synteesiin säädellyissä ympäristöissä helpottamaan käynnistysaineiden laadun määrittämistä. Tuotteet soveltuvat GMP-synteesiin, tutkimukseen, prosessikehitykseen ja tuotantoon. Tuotevalikoimaan kuuluu lähtöaineita, reagensseja, liuottimia, prosessikemikaaleja ja lisäaineita.
Tutustu MSYNTH®plus-tuotteisiin
Yleistä
Alkuun
Hapot Safebreak-pulloissa
Merckin Safebreak-pullot on valmistettu PE-pinnoitetusta lasista. Jos lasi rikkoutuu, sirpaleet jäävät PE-vaippaan.
Tutustu Safebreak®-pulloihin
Extran®
Extran®-puhdistusaineet on kehitetty laboratorioiden ja tuotantolaitosten tarpeisiin. Ne puhdistavat tehokkaasti muttaeivät jätä jäämiä. Kaikki aktiiviset aineosat ovat biohajoavia.
Tutustu Extran®-tuotteisiin
Chemizorb®
Chemizorb®-absorbentit koostuvat huokoisista mineraaleista tai synteettisistä kopolymeereistä, jotka eivät reagoi kemiallisesti. Ne pystyvät imemään itseensä 100...400 % oman painonsa verran nesteitä. Chemizorb®-absorbenteilla poistat nesteroiskeet nopeasti ja turvallisesti.
Tutustu Chemizorb®-tuotteisiin
Milli-Q® IQ 7000 -puhdistusjärjestelmä
Milli-Q® IQ 7000 on kehitetty varmistamaan, että ioniset kontaminantit eivät häiritse tutkimuksia. Järjestelmä tuottaa ultrapuhdasta vettä ja soveltuu käytettäväksi uuden ultrapuhtaan veden Q-POD®-annostelijan kanssa!
  • Pieni ja ergonominen
  • Yksinkertainen ja kätevä käytössä
  • Ympäristöystävällinen UV-lamppu (ei elohopeaa)
  • Poikkeuksellisen tehokas puhdistusmenetelmä
Tutustu Milli-Q®-tuotteisiin