Kosteusanalyysi
Kosteusanalyysi
VWR tarjoaa valikoiman infrapunalämpö-, halogeeni-, metalli-, keramiikka- tai  kvartsielementtikosteusanalysaattoreita rutiinitöihin ja erittäin tarkkoihin sovelluksiin.
  • Infrapunalämmitys - ei lasia (MB23), halogeeni nopeita tuloksia varten (MB25), lämmityselementit, joissa lasi- tai alumiinipaneelit (MA35)
  • Kosteusanalysaattorit erittäin tarkkoihin sovelluksiin: Halogeeni (MB35, MB45, MA 100), keramiikka- tai kvartsielementti (MA100 ja MA150)
  • Saatavana on valikoima vahvistettuja versioita (OCE) lakisääteiseen mittaustoimintaan