Lämpötilansäätöjärjestelmät
Lämpötilansäätöjärjestelmiä käytetään laajalti erilaisiin jäähdytys- ja lämmitystarkoituksiin biotieteen, mikrobiologian ja kemian laboratorioissa. 
VWR:ltä saat jäähdyttäviä termostaattihauteita, jäähdyttimiä ja lämmittäviä termostaattihauteita markkinoiden johtavilta toimittajilta, kuten Julabolta, Huberilta, Laudalta ja Grantilta, sekä omasta VWR Collection -valikoimastamme. 
Autamme löytämään käyttötarkoitukseesi sopivan termostaattihauteen. 
Valitse termostaattihaude käyttösovelluksen mukaan
Jäähdyttävät termostaattihauteet ja jäähdyttimet
Lämmittävät termostaattihauteet
Jäähdyttävät ja lämmittävät termostaattihauteet
Valitse termostaattihaude toimittajan mukaan
Julabo
Lauda
Grant
Huber
VWR
Pyydä tarjousta
Huomioitavat asiat ennen termostaattihauteen ostoa
  • Mihin käyttösovellukseen se tulee?
  • Onko kyseessä sisäinen vai ulkoinen sovellus? 
  • Tarvitsetko avoimen vai suljetun järjestelmän? 
  • Mikä on lämpötila-alueen tarve?
  • Mikä on lämpötilan vakauden tarve?
  • Millainen on vaadittu lämmitys- ja jäähtymisaika?
  • Millainen on vaadittu jäähdytys- tai lämmitysteho (watteina)?
  • Tarvitaanko integroitu ohjelmoija sekä ajan ja lämpötilan profilointi?
  • Millainen on vaadittu kapasiteetti (litroina)?
  • Millainen on vaadittu virtausnopeus?
  • Tarvitaanko PT100-anturi?
    Pyydä tarjousta
    Jäähdytystehon laskenta
    On tärkeää selvittää käyttötarkoitukseen sopiva jäähdytysteho. Jäähdytystehon voi laskea seuraavalla kaavalla:
    watit celsiusasteina = (ΔT° x (4,126) / S
    ΔT° = sovellukseen tulevan ja sovelluksesta poistuvan nesteen lämpötilaero
    S = 1 litran säiliön täyttöaika sekunteina. Jos tunnettu virtausnopeus on 10 l/minuutti, 60 sekuntia/10 litraa vastaa 6 sekuntia. S = 6 sekuntia
    4,126 = tiheyden ja veden lämpötilan muuntovakio
    Tutustu termostaattien ja termostaattihauteiden oppaaseen napsauttamalla tätä