VWR® HiPerSolv LC-MS- ja Ultra LC-MS -liuottimet on suunniteltu UHPLC-MS-menetelmälle
Special price!
VWR® HiPerSolv LC-MS- ja Ultra LC-MS -liuottimet on suunniteltu UHPLC-MS-menetelmälle
VOIMASSA: 31/05/2018
VWR:ltä saat kromatografiaan tuotteet, joilla onnistut varmasti
Tarkka ja tehokas LC-MS on nopeasti noussut merkittäväksi analyysimenetelmäksi.
  • Erittäin puhtaat ja tehokkaasti UV-valoa läpäisevät
  • Pieni vesipitoisuus ja haihdutusjäännös
  • Erittäin suuri puhtaus takaa äärimmäisen alhaiset detektiorajat
  • Alhainen emäksisten metallien pitoisuus (enintään 100 ppb), ja Ultra LC-MS -luokissa useiden metallien pitoisuus alle 20 ppb
  • Vähäinen epäorgaanisten ja metalli-ionien määrä takaa erittäin herkät analyysispektrit
  • Pieni gradientin lähtötaso
  Kuvaus Pakkaus (l) Tuotenro Tarjoushinta Määrä
  2-propanoli 1 84881.290E  
  2-propanoli 2,5 84881.320E  
  Asetonitriili 1 83640.290E  
  Asetonitriili 2,5 83640.320E  
  Asetonitriili ULTRA 1 83642.290E  
  Asetonitriili ULTRA 2,5 83642.320E  
  Etyyliasetaatti 2,5 85481.320E  
  Metanoli 1 83638.290E  
  Metanoli 2,5 83638.320E  
  Metanoli ULTRA 1 85800.290E  
  Metanoli ULTRA 2,5 85800.320E  
  Tetrahydrofuraani 1 84882.290E  
  Tetrahydrofuraani 2,5 84882.320E  
  Vesi 1 83645.290E  
  Vesi 2,5 83645.320E  
VWR® HiPerSolv CHROMANORM® HPLC -liuottimet
Special price!
VWR:ltä saat kromatografiaan tuotteet, joilla onnistut varmasti
VOIMASSA 31/05/2018
VWR® PESTINORM® SUPRA TRACE -liuottimet pestisidien ja orgaanisten aineiden jäämäanalytiikkaan
Special price!
VWR:ltä saat kromatografiaan tuotteet, joilla onnistut varmasti
VOIMASSA 31/05/2018
VWR® PESTINORM® -liuottimet orgaanisten haihtuvien epäpuhtauksien headspace-analyysiin
Special price!
VWR:ltä saat kromatografiaan tuotteet, joilla onnistut varmasti
VOIMASSA 31/05/2018
VWR® HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS-seokset
–40 %
VWR:ltä saat kromatografiaan tuotteet, joilla onnistut varmasti
VOIMASSA 31/05/2018
VWR® HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS -lisäaineet
Special price!
VWR:ltä saat kromatografian lisäaineet, joilla onnistut varmasti
VOIMASSA 31/05/2018
Sekundaariset referenssistandardit kaasukromatografiaan
Special price!
VWR:ltä saat kromatografiaan tuotteet, joilla onnistut varmasti
VOIMASSA 31/05/2018
VWR® HiPerSolv CHROMANORM® HPLC -liuottimet alumiinipakkauksissa
Special price!
VWR:ltä saat kromatografiaan tuotteet, joilla onnistut varmasti
VOIMASSA 31/05/2018