Sähköinen bunsenpoltin, BA6101
Toimittaja: Electrothermal
451-0000EA 482 EUR
451-0000 451-0165 ELETBA6101X1 451-0164
Sähköinen bunsenpoltin, BA6101
Lämmittimet Kaasupolttimet
Sähköinen bunsenpoltin soveltuu kaiken muotoisten koeputkien, upokkaiden, kolvien ja dekanttereiden lämmitykseen. Säteily suuntautuu ylöspäin polttopisteeseen. Kuluttaa vain vähän virtaa (400 W).
  • Savuhattu heijastaa lämmön pois käyttäjän käsistä
  • Ilma kiertää rungossa, joten jalusta pysyy niin viileänä, että siitä voi pitää kiinni käytön aikana
  • Kartiomainen lämmityselementti ohjaa säteilevän lämmön yläosaan
Tilaustiedot: Saatavana joko MC5-ohjaimellinen tai ohjaimeton versio.