Dekantteri, dekantterikupit, medicine
Toimittaja: Sarstedt
SARS75.1337.504EA 96.6 EUR
SARS75.1337.504 SARS75.1337.505 SARS75.1337.502 SARS75.1337.506 SARS75.1337.500
Dekantteri, dekantterikupit, medicine
Dekantterit
PP, translucent.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Available in different colours
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan