Kromatografian näytepullot, leveäaukkoiset näytepullot kierteillä, 9 mm
Toimittaja: Thermo Scientific
NSCAC4000-S2WEA 0 EUR
NSCAC4000-S2W NSCAC4000-14 NSCAC4000-9 NSCAC4000-LV2 NSCAC4000-V2 NSCAC4000-S9 NSCAC4000-LV2W NSCAC4000-2W NSCAC4000-LV1 NSCAC4000-1 NSCAC4000-V1 NSCAC4000-LV1W NSCAC4000-S1W NSCAC4000-11 NSCAC4000-1W NSCAC4000-S1
Kromatografian näytepullot, leveäaukkoiset näytepullot kierteillä, 9 mm
Näytevialit ja pienet näyteastiat Kromatografian näytepullot
These vials are made from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, and meet all US, EU and JPN Pharmacopia standards.
  • Maximum sample extraction without need for separate inserts by using microsampling and high recovery vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanised (deactivated) glass
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch