Sekoitusmoottori, sekoituslavat
Toimittaja: SciLabware
BIBB588-95EA 133 EUR
BIBB588-95 BIBB588-93 BIBB588-98
Sekoitusmoottori, sekoituslavat
Sekoittajat Sekoituslavat
A range of PTFE coated stirrer heads designed to screw into the threads on SVL® glass stirrer shafts.
  • Head simply screws into the end of the shaft
  • Anchor and helix types have a PTFE coated metal core
Varoitus: Stirrers must be rotated in a clockwise direction to prevent unscrewing of the thread.