Tubing, silicone, EXACANAL
Toimittaja: Saint-Gobain
Silicone COVOSIL 9161, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Very flexible
Temperature resistance: -60 to +200 °C
Hardness (Shore durometer A): 60
Density: 1,14
Sertifikaatit: Complies with FDA (21 CFR § 177.2600) standards
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Ø, sisä- Ulkohalk. Seinämän paksuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
2,00 mm 6,00 mm 2,00 mm 5 m 228-0512 Unavailable
4,00 mm 8,00 mm 2,00 mm 5 m 228-0516 Unavailable
2,00 mm 6,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0511
8,00 mm 12,00 mm 2,00 mm 5 m 228-0520 Unavailable
4,00 mm 6,00 mm 1,00 mm 25 m 228-0513 Unavailable
8,00 mm 12,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0519 Unavailable
12,00 mm 17,00 mm 2,50 mm 5 m 228-0524 Unavailable
4,00 mm 8,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0515
6,00 mm 10,00 mm 2,00 mm 5 m 228-0518 Unavailable
10,00 mm 14,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0521 Unavailable
6,00 mm 10,00 mm 2,00 mm 25 m 228-0517 Unavailable
unavailable Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm