Suodatinsuppilo magneettikiinnityksellä, Sentino®
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Sentino®
516-0438EA 362 EUR
516-0438 516-0439 516-0437
Suodatinsuppilo magneettikiinnityksellä, Sentino®
Suppilot Membraanisuodatinsuppilot
Polyfenyylisulfonia, voidaan autoklavoida.
  • 47 mm:n membraanisuodattimille
  • Vuotamaton magneettikiinnitys, helppo käyttää
  • Mitta-asteikko (50 ml välein) näytemäärien tarkkaan mittaukseen
Käytetään yhdessä mikrobiologisen Sentino®-pumpun kanssa.
Tehollinen suodatusalue: 150 ja 300 ml: 9,6 cm², 500 ml: 13,1 cm²
Kokonaishalkaisija × K: 150 ml: 76×118 mm, 300 ml: 76×168 mm, 500 ml: 89×166 mm