Lämpömittari, muistikortillisella dataloggerilla, Traceable
Toimittaja: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-1963EA 375 EUR
620-1963
Lämpömittari, muistikortillisella dataloggerilla, Traceable
Lämpömittarit Digital Thermometers
Laitteen toimitukseen sisältyvä muistikortinlukija voidaan liittää USB-porttiin. Tekstiraportti sisältää päivämäärät, kellonajat ja antureilta saadut lukemat.
  • Kerää 5,9 miljoonaa tulosta
  • Lämpötila-anturi suljetussa pullossa eristää anturin lyhyiltä lämpötilamuutoksilta jääkaapin ovea avattaessa
  • Anturi suljetussa pullossa on FDA:n hyväksymä turvaratkaisu
  • Vähimmäis-/enimmäis-ominaisuus näyttää korkeimman/matalimman tuloksen miltä tahansa aikajaksolta
  • Käyttäjän asettama hälytys (näyttö ja ääni) korkeille ja matalille arvoille lähimpään 0,1 °C:een
kaapeli 2 m
Sertifikaatit: Traceable-todistus ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001-standardien mukaisesta kalibroinnista sekä NIST-standardinmukaisuudesta.
Toimitustiedot: Toimitukseen sisältyvät lämpömittari, anturi, kaapeli, 256 Mt:n SD-muistikortti, USB-muistikorttilukija, magneettikiinnitysnauhat, VELCRO®, seinäkiinnike, pöytätuki, kolme AA-paristoa, sovitin ja Traceable-kalibrointitodistus.