Itsenäinen dataloggeri tallentaa lukemat erilliselle SD-kortille. Kortinlukija (sisältyy toimitukseen) voidaan liittää mihin tahansa USB-portilla varustettuun tietokoneeseen nopeaa raportointia varten.
- USB-liittimellä varustettu kortinlukija – ei asennettavaa ohjelmistoa
- Päivämäärän, kellonajan ja kaikkien anturilukemien näyttö
- Vähimmäis-/enimmäisarvotoiminnot
- Äänimerkit ja LED-hälytysvalot, asetusväli 0,1
- Nelirivinen LCD-näyttö lukemille (K: 17 mm)
Sertifikaatit: A2LA:n akkreditoiman ISO 17025 -laboratorion Traceable®-sertifikaatti todistaa NIST-standardien mukaisen jäljitettävyyden.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan 256 Mt SD-kortti, USB-muistikorttilukija, magneettikiinnitysnauhat, VELCRO®, seinäkiinnike, pöytätuki, kolme AA-paristoa, sovitin ja Traceable®-sertifikaatti.