Micro pipettes, disposable, with ring mark
Toimittaja: Hecht
HECH40555027EA 42.2 EUR
HECH40555027 HECH40555015 HECH40555003 HECH40555021
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Pipetit ja pipetintäyttäjät Mikrokapillaarit
Disposable micro pipettes with ring mark.
  • Calibrated to contain 'In'
  • Colour-coded
Sertifikaatit: DIN ISO 7550