VWR® Stepper Pro, Toistopipetti
Toimittaja: VWR
VWR®
613-2169EA 303 EUR
613-2169
VWR® Stepper Pro, Toistopipetti
Pipetit ja pipetintäyttäjät Toistopipetit
Erityisesti kontaminoituneiden tai herkästi haihtuvien nesteiden annosteluun suunniteltu pipetti. Laitteessa voi käyttää männällisiä pipetinkärkiä, mikä auttaa välttämään kärkeen nousevien aerosolien aiheuttamaa kontaminaatiota ja takaa käyttöturvallisuuden.
  • Monipuolinen: pipetissä voi käyttää 12 eri kärkikokoa, 10 tilavuusasetusta ja 120 ohjelmavaihetta
  • Säädettävä tilavuus 1...5 500 µl
  • Erittäin kevyt (85 g) laite on paras valinta pitkiin annostelusarjoihin
  • Ergonomisen muotoilun ansiosta tilavuuden säätö, nesteen imeminen ja annostelu onnistuu yhdellä kädellä
  • Eri kärkien tilavuusasetukset ja annostelutilavuudet näkyvät selvästi laitteen näytössä