Elektrodi, pH-elektrodit, InLab® Power
Toimittaja: Mettler-Toledo
InLab® Power
Combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for general laboratory applications.
  • Highly reproducible
  • Maintenance-free
  • Autoclavable
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Tyyppi pH Lämpötila Materiaali Elektrolyytti Diafragma Halk. × P Liitos Tuotteelle Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
pH electrode InLab® Power with pressurized electrolyte, SteadyForce™ reference system, A41 membrane InLab® Power 0 - 12 0...+130 °C Lasi DPA-Gel Ceramic 12×120 mm S7 General applications 1 662-2845
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm