Hait: SPE Sorbents
Kiinteäfaasiuuttomateriaaleja on olemassa erilaisia. SPE-kolonnien täytemateriaaleja ovat esim. C4, C8, C18, vahva kationinvaihdin (SAX),  polystyreeni DVB, Florisil tai esim. erityisesti polaarisille tai ei-polaarisille tarkoitettu SPE-bulkkimateriaali.
Kiinteäfaasiuuttomateriaaleja on olemassa erilaisia. SPE-kolonnien täytemateriaaleja ovat esim. C4, C8, C18, vahva kationinvaihdin (SAX), polystyreeni DVB, Florisil tai esim. erityisesti polaarisille tai ei-polaarisille tarkoitettu SPE-bulkkimateriaali.
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (7061-00)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: SPE sorbent for clean-up columns. Suitable for the determination of Hydrocarbon Oil Index according ISO 9377-2 and NEN 5733.
UOM: 1 * 100 g
Sertifikaatit
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: These cross-linking agents contain at least two reactive groups that are reactive towards numerous groups, including sulphydryls, amines and carbohydr...
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: The high purity CHROMABOND® adsorbents can be used for a self-filling of SPE columns or further analytical applications.
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
Kuvaus: The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
Kuvaus: H-Arg(Pbf)-HMPB NovaPEG resin, 0.20 - 0.60 mmol/g, 5 g
Tuoteluettelon nro: (REST26135)
Toimittaja: Restek
Kuvaus: Florisil® PR is commonly used to remove polar interferences from pesticide residues. This bulk material is ideal for labs packing their own extraction...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (REST26033)
Toimittaja: Restek
Kuvaus: Diatomaceous earth is used as a filter aid to improve extraction efficiency of densely packed soils, such as clays. By mixing the sample with diatomac...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom