Ion exchange chromatography sorbents, Toyopearl® and TSKgel®
Toimittaja: TOSOH Bioscience
TSK-Gel®
Typically they contain three or four different ligand types offered for ion exchange chromatography mode.
The larger resin amounts allow the packing of wider bore and longer columns. This helps more accurate to determine the resin‘s dynamic binding capacity, selectivity, column, efficiency and operating conditions.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Toyopearl® LabPak
Tuote Tilavuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
AIEXPAK (DEAE-650M, SuperQ-650M, QAE-550C) 3 × 100 ml 300 ml TOYO0043210
CIEXPAK (SP-650M, CM-650M, SP-550C) 3 × 100 ml 1 TOYO0043220
TSKgel® LabPak
Tuote Tilavuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
IEXPAK PW (DEAE-5PW, SP-5PW, SuperQ-5PW) 3 × 25 ml 75 ml TOYO0043280
IEXPAK PW (20) (DEAE-5PW (20), SP-5PW (20), SuperQ-5PW (20)) 3 × 25 ml 1 TOYO0043380
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm