Pystymalli, tilavuusalue 1 to 1500 ml. T 18 digital -käyttöyksikön nopeusalue on laaja 3000 to 25000 min⁻¹, joten suuret kehänopeudet ovat mahdollisia, vaikka roottorin halkaisija olisi pieni. Saatavana laaja valikoima dispergointiosia monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
- Digitaalinen nopeusnäyttö
- Elektroninen nopeudensäätö ja ylikuormitussuojaus
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut dispergointiosat on helppo ja nopea puhdistaa
- Muovisia, kertakäyttöisiä dispergointiosia on saatavana kahta eri kokoa
- Virhekoodinäyttö
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Toimitustiedot: Toimitetaan ilman teräosaa. Dispergointiosat ja lisävarusteet on tilattava erikseen.
Kokonaispaketissa on T 18 digital ULTRA-TURRAX® -käyttöyksikkö ja S 18 N - 19 G -dispergointiosa.
Varoitus: Note: Homogeniser will not operate without dispersing elements.