Homogenisaattori, T 50 digital ULTRA-TURRAX®
Toimittaja: IKA
ULTRA-TURRAX®
IKAA9024500EA 0 EUR
IKAA3787001 IKAA9024500 431-0181 431-0180 431-0182
Homogenisaattori, T 50 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, pöytämalli
Pystymalli, tilavuusalue 250 to 30000 ml. Nopeus pysyy tasaisena jopa viskositeetin muuttuessa, mikä lisää toistettavuutta.
  • Digitaalinen näyttö määritetyn ja todellisen nopeuden tarkkaan seurantaan
  • Laaja valikoima homogenisointiteriä erilaisiin sovelluksiin
  • Moottori suojattu ylikuormitukselta
  • Käynnistyy tasaisesti
  • Virhekoodinäyttö
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Lisävarusteiden tiedot: T 50 basic -mallia voi käyttää nopeana sekoittimena, johon siihen lisätään varsi 431-2961 (lisävaruste).
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman teräosaa. Dispergointiosat ja lisavarusteet on tilattava erikseen.