Järjestelmän ylläpidosta johtuen tuotteiden hinnat ja saatavuus eivät näy su klo 02:00 – ma klo 01:30 välisenä aikana. Tänä aikana tehdyt tilaukset prosessoidaan ylläpitotoimenpiteiden jälkeen.
Forceps
Toimittaja: MURRAY, S & CO LTD
232-0200EA 3.5 EUR InStock
232-0200 232-0037
Forceps
Pinsetit
Stainless steel. Dissecting forceps with guide pin, which helps to keep the fine tips aligned.
  • Sharp, narrow flutes
  • Curved
Order Now
TILAUS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm