Staining jars acc. to coplin
Toimittaja: S Murray & Co
MURRG740/01EA 25 EUR
MURRG740/01
Staining jars acc. to coplin
Astiat ja purkit Värjäystölkki
Jars, made of heavy glass, with drop-on lid.
It hold up to 10 slides.