Lämpötilaloggeri
Toimittaja: Ebro
620-1974EA 338 EUR
620-1974
Lämpötilaloggeri
Dataloggerit
Kertakäyttöiset dataloggerit soveltuvat lämpötilan kertaluontoiseen monitorointiin lääketeollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden, lääkkeiden ja muiden tiettyä säilytyslämpötilaa edellyttävien tai herkästi pilaantuvien tuotteiden kuljetuksen aikana.
  • Määriteltävän ylä- ja alarajan ylityksen visuaalinen hälytys (punainen merkkivalo)
  • Valinnaisena mahdollisuus ohjelmoida FDA 21 CFR:n osan 11 mukaisen ohjelman avulla (Winlog.basic)
  • Vakioraportointimenettelyn ansiosta kalliille ja aikaa vieville IQ/OQ-prosesseille ei ole tarvetta
Loggerit ovat erittäin tarkkoja, ja niissä on USB-liitäntä mittaustietojen automaattiseen tuontiin. Kun loggeri kytketään tietokoneeseen kuljetuksen jälkeen, mittaustiedot voi tuoda suoraan vakiomuotoiseksi PDF-tiedostoksi ilman erillistä ohjelmistoa.
Sertifikaatit: DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP
Toimitustiedot: Laitteen mukana toimitetaan litiumnappiparisto.