Erittäin alhaisiin lämpötiloihin jäähdyttävät Revco®-pakastimet, Revco®, DxF-sarja
Toimittaja: REVCO TECHNOLOGIES
Revco®
471-1055EA 7593 EUR InStock
471-1055 471-1057 471-1056
Erittäin alhaisiin lämpötiloihin jäähdyttävät Revco®-pakastimet, Revco®, DxF-sarja
Pakastimet Ultra Low Temperature Freezers
Alhaisiin lämpötiloihin jäähdyttävät Revco® DxF -sarjan kaappipakastimet (–40 °C) soveltuvat biotieteisiin, yliopistoihin sekä tutkimus- ja opetuskäyttöön, joissa laitteiden on oltava selkeitä ja helppokäyttöisiä. Polven korkeudella oleva selkeä mikroprosessoriohjauspaneeli, valvontajärjestelmä sekä lisävarusteena saatavana piirturi suojaavat näytteitä laitteen suorituskykyä vaarantamatta. Pakastimien toimintoja voi säätää helposti neljällä painikkeella ja intuitiivisen käyttöliittymän avulla. Yksinkertainen lämpötilanäyttö ja LED-merkkivalot opastavat käyttäjiä lämpötilan ja hälytysparametrien asettamisessa.
  • Laite antaa hälytyksen seuraavissa tilanteissa: säädettyä korkeampi tai alhaisempi lämpötila, sähkökatkos, ovi auki, kondensori yli kuumentunut, anturi vioittunut ja akkuvirta (BUS) vähissä
  • Viiden sisäosaston luukut pienentävät lämpenemistä ja nopeuttavat lämpötilan palautumista oven avaamisen jälkeen
  • Ergonominen, lukittava ovenkahva
  • Helposti irrotettava ilmansuodatin
Pakastimen rakenne ja ominaisuudet: Viiden sisäosaston ovet estävät kylmää ilmaa karkaamasta ja lämmintä ilmaa pääsemästä sisään ulomman oven ollessa auki. Sisäosat ja hyllyt ovat vahvistettua ruostumatonta terästä ja kaapit kestävää, jauhemaalipinnoitettua, kylmävalssattua terästä. Kolminkertainen ovitiiviste, 5-tuumainen polyuretaanieriste ja ergonominen kahva. Ilmasuodatin on helppo tarkistaa ja vaihtaa. 2-tuumaiset lukittavat kaksoispyörät ja jännitepiikkisuojaus. Automaattinen jännitteentasaaja tasaa korkeat ja matalat jännitteet. Ympäristöystävälliset HFC-kylmäaineet. Kaikissa kaappipakastimissa on tyhjiönvapautusventtiili, joka helpottaa oven avaamista.
Lisävarusteena saatavat turvajärjestelmät perustuvat jo hiilidioksidiin tai nestemäiseen typpeen. Ne pitävät syväjääpakastimen kylmänä sähkökatkon tai teknisen vian sattuessa.
Lämpötila-alue: –10...–40 °C
Order Now
TILAUS
TEKNISET TIEDOT
LISÄTARVIKKEET
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm