Haavanpuhdistuspyyhkeet
Toimittaja: Orkla
Salvequick
118-0025EA 19.7 EUR
118-0025 118-0250
Haavanpuhdistuspyyhkeet
Ensiaputarvikkeet Ensiapupakkauksen komponentit
Haavanpuhdistuspyyhkeet korvaavat pumpulin ja antiseptiset liuokset. Nämä steriilit kuitukangassiteet on kyllästetty haavanpuhdistusnesteellä (0,9-prosenttinen NaCl), ja ne on tarkoitettu pienten haavojen mekaaniseen puhdistukseen, kun puhdasta vesijohtovettä ei ole saatavana.
  • Pyyhkeet on pakattu suljettuihin pusseihin, jotka estävät vuotamisen ja takaavat steriiliyden
  • Savett-pussit on pakattu täyttöpakkaukseen
  • Salvequick-puhdistuspyyhkeet sopivat ensiapukaappeihin