Silmien ja haavojen puhdistussuihke
Toimittaja: Cederroth
118-0247EA 19.8 EUR
118-0247
Silmien ja haavojen puhdistussuihke
Ensiaputarvikkeet Ensiapupakkauksen komponentit
Puhdistussuihke on tarkoitettu pölyn ja lian huuhtelemiseen silmistä ja haavoista. Kannettavassa suihkepullossa on 150 ml fysiologista (0,9-prosenttista) puskuroimatonta natriumkloridiliuosta.
  • Liuos ei sisällä säilöntäaineita, mutta se pysyy steriilinä viimeiseen pisaraan asti
  • Suihketta voi käyttää sekä silmiin että haavoihin
  • Painikkeen suojana on muovikorkki ja sinetti
  • Ponnekaasuna oleva typpi ei ole kosketuksissa liuoksen kanssa