Mittapipetti, BLAUBRAND®, USP, tyyppi 2, täysin tyhjentyvä
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
BRNDUSP27513EA 48.7 EUR
BRNDUSP27513 BRNDUSP27511 BRNDUSP27506 612-4755 612-4754 612-4757 BRNDUSP27509 612-4756
Mittapipetti, BLAUBRAND®, USP, tyyppi 2, täysin tyhjentyvä
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
AR-Glas®
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (TD, Ex), nimellistilavuus yläpäässä
  • Merkinnät ja tekstit painettu hyvin erottuvalla sinisellä emalivärillä
  • Odotusaika 5 s
  • Sopii pumpulitulpille
  • Mukana eräkohtainen USP-sertifikaatti, pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen USP-sertifikaatti
DIN EN ISO 835
Pituus: 360 ± 10 mm
Sertifikaatit: DIN EN ISO 835. DE-M marking.
Varoitus: * USP-virheraja: ±0,01 ml.
* USP-virheraja: ±0,01 ml