Järjestelmän ylläpidosta johtuen tuotteiden hinnat ja saatavuus eivät näy su klo 02:00 – ma klo 01:30 välisenä aikana. Tänä aikana tehdyt tilaukset prosessoidaan ylläpitotoimenpiteiden jälkeen.
Wash bottles, narrow or wide neck
Toimittaja: VITLAB
VITL95188EA 122 EUR InStock
VITL95188 VITL94588 VITL94988 VITL94188 VITL94688
Wash bottles, narrow or wide neck
Pullot Pesupullot
Made of LDPE, translucent, screw cap and spray tube from PP.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Order Now
TILAUS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm