Kertakäyttöiset korvatulpat, SparkPlugs®
Toimittaja: Moldex
SparkPlugs®
111-1174EA 79.6 EUR
111-1174 111-1173 111-1175 MOLD785002 MOLD787001 111-1172 111-1171
Kertakäyttöiset korvatulpat, SparkPlugs®
Korvatulpat Kertakäyttöiset korvatulpat
SparkPlugs®-korvatulpat on valmistettu pehmeästä vaahtomuovista, joka muuttuu kiinteämmäksi, kun tulppaa muotoillaan korvakäytävään työntämistä varten.
  • Kartiomainen muoto asettuu helposti korvakäytävään
  • Sulkee sen hellästi ja tukevasti aiheuttamatta liiallista painetta
  • Kirkkaat värit
SNR: 35 dB
Sertifikaatit: EN 352-2:2002
Tilaustiedot: Saatavana myös hygieenisessä MoldexStation-annostelijassa.
Varoitus: * One size fits all.