Puolimaski, kaasuja, höyryjä ja hiukkasia vastaan, 8000-sarja
Toimittaja: Moldex
111-1177EA 28.6 EUR
111-1177 111-1178 111-1179
Puolimaski, kaasuja, höyryjä ja hiukkasia vastaan, 8000-sarja
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Puolimaskit
Nämä monipuoliset hengitysnaamarit suojaavat kaasuilta/höyryiltä, kaasuilta/höyryiltä ja hiukkasilta tai vain hiukkasilta sen mukaan, mikä suodatinpatruunayhdistelmä on käytössä. Naamarin runko on tehty pehmeästä, kestävästä TPE-materiaalista.
  • Helppo huoltaa ja puhdistaa ilman työkaluja
  • Radiaaliliitin: uusi sisäänhengitysventtiili jokaisen patruunan mukana
  • Entistä laajempi näkökenttä, kevyt, helppo sovittaa kasvoille
Sertifikaatit: EN 140:1998