Kloorivetyliuos 4 mol/l, EMPROVE® bio biofarmaseuttiseen tuotantoon
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Varoitus
1.37055.9950EA 0 EUR
1.37055.9950 1.37055.1000
Kloorivetyliuos 4 mol/l, EMPROVE® bio biofarmaseuttiseen tuotantoon
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,