Lämpömittari, erittäin suuren tarkkuuden RTD-platinalämpömittari, Traceable®
Toimittaja: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-1970EA 368 EUR
620-1970
Lämpömittari, erittäin suuren tarkkuuden RTD-platinalämpömittari, Traceable®
Lämpömittarit Digital Thermometers
Se on erittäin tarkka ja soveltuu maa-ainekselle, elintarvikkeille, kemikaaliliuoksille ja öljytuotteille ja sitä voidaan käyttää uuneissa, kyveteissä, kaasujärjestelmissä, vesihauteissa ja inkubaattoreissa.
Se on erittäin tarkka ja soveltuu maa-ainekselle, elintarvikkeille, kemikaaliliuoksille ja öljytuotteille ja sitä voidaan käyttää uuneissa, kyveteissä, kaasujärjestelmissä, vesihauteissa ja inkubaattoreissa.
  • Koemenetelmien vaatimusten mukaiseksi suunnitellun laitteen käyttö on helppoa
  • Vikaturvallinen näyttö ilmaisee akun tyhjenemisen ja anturin tilan
  • Tietokoneliitäntä mahdollistaa lämpömittarin liittämisen dataloggeriin tulosten keräämistä ja tallentamista varten
Nelijohtiminen (PT 100) platina-anturi, jossa 1 metrin kaapeli
  • Koemenetelmien vaatimusten mukaiseksi suunnitellun laitteen käyttö on helppoa
  • Vikaturvallinen näyttö ilmaisee akun tyhjenemisen ja anturin tilan
  • Tietokoneliitäntä mahdollistaa lämpömittarin liittämisen dataloggeriin tulosten keräämistä ja tallentamista varten
Traceable® Products have an individually-numbered Traceable® Certificate provided with each unit, that assures accuracy from our ISO/IEC 17025:2005(1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability of measurements to the SI units through NIST or other recognized national measurement institutes (NMI) that are signatories to the CIPM Mutual Recognition Agreement. Each product goes through an intense vetting process before it can carry the Traceable name, thus saving you both time and money by not having to calibrate separately.
Paino: 270 g
Kalibroitu ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001-standardien mukaisesti A2LA:n akkreditoimassa laboratoriossa, mikä todistaa NIST-standardien mukaisen jäljitettävyyden.
Sertifikaatit: NIST-traceable calibration report.
Toimitustiedot: Anturi, akku ja Traceable®-kalibrointitodistus.