(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
38596.06EA 591 EUR
38596.06 38596.03
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Kaava: C₁₁H₁₉LiO₂
MW: 190,24 g/mol
Kiehumispiste: 180 °C (0,05 mmHg)
Sulamispiste: 127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00142754
CAS-numero: 22441-13-0