Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Toimittaja: Alfa Aesar
|
Varoitus
|
41340.03EA
146
EUR
41340.03
41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Kaava:
C₂₂H₃₈BaO₄ Kiehumispiste: 225 °C (0,3 mmHg) Sulamispiste: 200 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00058709 CAS-numero: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |