Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
14539.06EA 0 EUR
14539.06 14539.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
MOCVD of superconductors
Kaava: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Kiehumispiste: 225 °C (0,3 mmHg)
Sulamispiste: 172 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06200255
CAS-numero: 17594-47-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III