Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Alfa Aesar
Synonyms: Ca(TMHD)2
41589.02EA 69.5 EUR
41589.02 41589.09 41589.04 41589.18
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Kaava: C₂₂H₃₈CaO₄
MW: 406,57
Kiehumispiste: 205 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Sulamispiste: 202…206 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064757
CAS-numero: 118448-18-3