Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
39397.06EA 0 EUR
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Kaava: C₂₂H₃₈O₄Pb
Kiehumispiste: 134 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Sulamispiste: 126…128 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070468
CAS-numero: 21319-43-7
UN: 3467
ADR: 6.1,III