Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
41202.MDEA 69.1 EUR InStock
41202.MD 41202.03 41202.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Kaava: C₃₃H₅₇BiO₆
MW: 758,782 g/mol
Kiehumispiste: 150 °C (0,05 mmHg)
Sulamispiste: 114…116 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064763
CAS-numero: 142617-53-6
EINECS: 000-000-0
UN: 0000