Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
36464.02EA 49.6 EUR
36464.02 36464.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Superconductor MOCVD Precursor
Kaava: C₃₃H₅₇DyO₆
Sulamispiste: 182…183 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000017
CAS-numero: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4