Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Toimittaja: Wako
WAKO321-86183EA 344 EUR
WAKO321-86183
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇DyO₆
MDL numero: MFCD00000017
CAS-numero: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4