Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
19602.06EA 537 EUR InStock
19602.06 19602.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇ErO₆
MW: 717,061 g/mol
Sulamispiste: 179…181 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015705
CAS-numero: 35733-23-4
EINECS: 000-000-0
UN: 0000