Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAT1265-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAT1265-1G TCIAT1265-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇EuO₆
MW: 701,766 g/mol
MDL numero: MFCD00000019
CAS-numero: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5
UN: 0000