Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
14486.03EA 183 EUR
14486.03 14486.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇GdO₆
MW: 707,052 g/mol
Sulamispiste: 167…170 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010349
CAS-numero: 14768-15-1
EINECS: 238-834-4