Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
33531.06EA 591 EUR
33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇HoO₆
MW: 714,732 g/mol
Sulamispiste: 179…183 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070457
CAS-numero: 15522-73-3