Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
36465.06EA 515 EUR
36465.06 36465.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Kaava: C₃₃H₅₇LaO₆
MW: 688,71 g/mol
Kiehumispiste: 370 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010466
CAS-numero: 14319-13-2