Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
A12259.03EA 70.3 EUR InStock
A12259.03 A12259.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Kaava: C₃₃H₅₇O₆Pr
MW: 690,71 g/mol
Sulamispiste: 219…221 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000027
CAS-numero: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0
UN: 0000
Order Now
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm